5-(2-Ethylpiperidin-1-yl)-1,3,4-thiadiazol-2-amine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR111041-1G OR111041-5G
APOSOR111041-1GEA 0 EUR
APOSOR111041-1G APOSOR111041-5G
5-(2-Ethylpiperidin-1-yl)-1,3,4-thiadiazol-2-amine
5-(2-Ethylpiperidin-1-yl)-1,3,4-thiadiazol-2-amine
Formule: C₉H₁₆N₄S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28148244
CAS nummer: 1502633-77-3