N-(2-Bromo-4-isopropylphenyl)thiourea
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR111042-1G OR111042-5G
APOSOR111042-1GEA 0 EUR
APOSOR111042-1G APOSOR111042-5G
N-(2-Bromo-4-isopropylphenyl)thiourea
N-(2-Bromo-4-isopropylphenyl)thiourea
Formule: C₁₀H₁₃BrN₂S
MW: 273.193 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18379866
CAS nummer: 724426-94-2