Ethyl 2,5-dichlorothiophene-3-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR111044-1G OR111044-250MG
APOSOR111044-1GEA 277 EUR
APOSOR111044-1G APOSOR111044-250MG
Ethyl 2,5-dichlorothiophene-3-carboxylate
Ethyl 2,5-dichlorothiophene-3-carboxylate
Formule: C₇H₆Cl₂O₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06205024
CAS nummer: 130562-95-7