2-(3,5-Dichlorophenyl)hydrazinecarbothioamide, Technical Grade
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR111045-10G OR111045-1G OR111045-5G
APOSOR111045-10GEA 1070 EUR
APOSOR111045-10G APOSOR111045-1G APOSOR111045-5G
2-(3,5-Dichlorophenyl)hydrazinecarbothioamide, Technical Grade
2-(3,5-Dichlorophenyl)hydrazinecarbothioamide
Formule: C₇H₇Cl₂N₃S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03305525
CAS nummer: 96423-39-1