Methyl 2-morpholin-4-ylbenzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR111046-10G OR111046-1G OR111046-5G
APOSOR111046-10GEA 0 EUR
APOSOR111046-10G APOSOR111046-1G APOSOR111046-5G
Methyl 2-morpholin-4-ylbenzoate
Methyl 2-morpholin-4-ylbenzoate
Formule: C₁₂H₁₅NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06203763
CAS nummer: 223560-37-0