Methyl 3-hydroxyadamantane-1-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR111047-1G OR111047-5G
APOSOR111047-1GEA 58.4 EUR
APOSOR111047-1G APOSOR111047-5G
Methyl 3-hydroxyadamantane-1-carboxylate
Methyl 3-hydroxyadamantane-1-carboxylate
Formule: C₁₂H₁₈O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01838249
CAS nummer: 68435-07-4