N-(4-Chloro-2,5-dimethoxyphenyl)thiourea
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR111049-10G OR111049-1G OR111049-5G
APOSOR111049-10GEA 0 EUR
APOSOR111049-10G APOSOR111049-1G APOSOR111049-5G
N-(4-Chloro-2,5-dimethoxyphenyl)thiourea
N-(4-Chloro-2,5-dimethoxyphenyl)thiourea
Formule: C₉H₁₁ClN₂O₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00175088
CAS nummer: 72806-65-6