4-Iodo-N-methylbenzenesulphonamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR111052-1G OR111052-5G
APOSOR111052-1GEA 117 EUR
APOSOR111052-1G APOSOR111052-5G
4-Iodo-N-methylbenzenesulphonamide
4-Iodo-N-methylbenzenesulphonamide
Formule: C₇H₈INO₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11647536
CAS nummer: 134283-64-0