N-(4-Chloro-3-nitrophenyl)-N'-(4-chlorophenyl)urea
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR111053-10G OR111053-1G OR111053-5G
APOSOR111053-10GEA 0 EUR
APOSOR111053-10G APOSOR111053-1G APOSOR111053-5G
N-(4-Chloro-3-nitrophenyl)-N'-(4-chlorophenyl)urea
N-(4-Chloro-3-nitrophenyl)-N'-(4-chlorophenyl)urea
Formule: C₁₃H₉Cl₂N₃O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00126339
CAS nummer: 304453-52-9