N-(2,4-Dichloro-6-methylphenyl)morpholine-4-carbothioamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR111054-1G OR111054-5G
APOSOR111054-1GEA 0 EUR
APOSOR111054-1G APOSOR111054-5G
N-(2,4-Dichloro-6-methylphenyl)morpholine-4-carbothioamide
N-(2,4-Dichloro-6-methylphenyl)morpholine-4-carbothioamide
Formule: C₁₂H₁₄Cl₂N₂OS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28148250
CAS nummer: 1858249-75-8