1-(3-Bromophenyl)-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR111055-1G OR111055-5G
APOSOR111055-1GEA 0 EUR
APOSOR111055-1G APOSOR111055-5G
1-(3-Bromophenyl)-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
1-(3-Bromophenyl)-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
Formule: C₁₁H₁₀BrNO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06001923
CAS nummer: 714207-41-7