6-(4-Chlorophenoxy)pyridin-3-amine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR111073-10G OR111073-1G OR111073-5G
APOSOR111073-10GEA 1370 EUR
APOSOR111073-10G APOSOR111073-1G APOSOR111073-5G
6-(4-Chlorophenoxy)pyridin-3-amine
6-(4-Chlorophenoxy)pyridin-3-amine
Formule: C₁₁H₉ClN₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00052646
CAS nummer: 75926-64-6