(z)-Ethyl 2-chloro-2-(2-(4-chlorophenyl)hydrazono)acetate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR111076-10G OR111076-1G OR111076-5G
APOSOR111076-10GEA 869 EUR
APOSOR111076-10G APOSOR111076-1G APOSOR111076-5G
(z)-Ethyl 2-chloro-2-(2-(4-chlorophenyl)hydrazono)acetate
(z)-Ethyl 2-chloro-2-(2-(4-chlorophenyl)hydrazono)acetate
Formule: C₁₀H₁₀Cl₂N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00228728
CAS nummer: 27143-09-5