N-(4-Chloro-3-nitrophenyl)-1H-pyrazole-1-carboxamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR111082-1G OR111082-5G OR111082-10G
APOSOR111082-1GEA 0 EUR
APOSOR111082-1G APOSOR111082-5G APOSOR111082-10G
N-(4-Chloro-3-nitrophenyl)-1H-pyrazole-1-carboxamide
N-(4-Chloro-3-nitrophenyl)-1H-pyrazole-1-carboxamide
Formule: C₁₀H₇ClN₄O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28347983
CAS nummer: 1858249-82-7