Ethyl 1-(3,5-dichlorophenyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR111086-1G OR111086-5G OR111086-10G
APOSOR111086-1GEA 0 EUR
APOSOR111086-1G APOSOR111086-5G APOSOR111086-10G
Ethyl 1-(3,5-dichlorophenyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
Ethyl 1-(3,5-dichlorophenyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
Formule: C₁₄H₁₄Cl₂N₂O₂
MW: 313.179 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28347986
CAS nummer: 1858255-30-7