Methyl thieno[3,2-b]pyridine-2-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR111087-1G OR111087-100MG OR111087-250MG
APOSOR111087-1GEA 468 EUR
APOSOR111087-1G APOSOR111087-100MG APOSOR111087-250MG
Methyl thieno[3,2-b]pyridine-2-carboxylate
Methyl thieno[3,2-b]pyridine-2-carboxylate
Formule: C₉H₇NO₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12022282
CAS nummer: 478149-02-9