4-tert-Butyl-1,3-thiazole-2-carboxaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR111088-1G OR111088-250MG
APOSOR111088-1GEA 344 EUR
APOSOR111088-1G APOSOR111088-250MG
4-tert-Butyl-1,3-thiazole-2-carboxaldehyde
4-tert-Butyl-1,3-thiazole-2-carboxaldehyde
Formule: C₈H₁₁NOS
Kookpunt: 50…52 °C (2 mm Hg)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07381826
CAS nummer: 211942-98-2