1-(4-Chlorophenyl)-5-phenyl-4,5-dihydro-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR111090-1G OR111090-5G
APOSOR111090-1GEA 312 EUR
APOSOR111090-1G APOSOR111090-5G
1-(4-Chlorophenyl)-5-phenyl-4,5-dihydro-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
1-(4-Chlorophenyl)-5-phenyl-4,5-dihydro-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Formule: C₁₆H₁₃ClN₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18434019
CAS nummer: 861151-23-7