2,4-Dichloro-5-chlorosulphonyl-benzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR111098-1G OR111098-5G
APOSOR111098-1GEA 103 EUR
APOSOR111098-1G APOSOR111098-5G
2,4-Dichloro-5-chlorosulphonyl-benzoic acid
2,4-Dichloro-5-chlorosulphonyl-benzoic acid
Formule: C₇H₃Cl₃O₄S
MW: 289.52 g/mol
Smeltpunt: 178…180 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00486543
CAS nummer: 3740-18-9
UN: 3261
ADR: 8 III