6,8-Dibromo-5-chloroquinazolin-4-ol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR111102-1G OR111102-250MG
APOSOR111102-1GEA 234 EUR
APOSOR111102-1G APOSOR111102-250MG
6,8-Dibromo-5-chloroquinazolin-4-ol
6,8-Dibromo-5-chloroquinazolin-4-ol
Formule: C₈H₃Br₂ClN₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28954638
CAS nummer: 1858241-98-1