3-Bromo-1H-indazole-6-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR111104-1G OR111104-5G
APOSOR111104-1GEA 87.6 EUR
APOSOR111104-1G APOSOR111104-5G
3-Bromo-1H-indazole-6-carboxylic acid
3-Bromo-1H-indazole-6-carboxylic acid
Formule: C₈H₅BrN₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09263248
CAS nummer: 114086-30-5