N,N-Dimethyl-4-nitrobenzamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR111112-1G OR111112-5G
APOSOR111112-1GEA 60 EUR
APOSOR111112-1G APOSOR111112-5G
N,N-Dimethyl-4-nitrobenzamide
N,N-Dimethyl-4-nitrobenzamide
Formule: C₉H₁₀N₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00229078
CAS nummer: 7291-01-2