1-(4-Nitrobenzoyl)piperidine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR111114-1G OR111114-5G
APOSOR111114-1GEA 0 EUR
APOSOR111114-1G APOSOR111114-5G
1-(4-Nitrobenzoyl)piperidine
1-(4-Nitrobenzoyl)piperidine
Formule: C₁₂H₁₄N₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00444400
CAS nummer: 20857-92-5