2,2,6,6-Tetramethyl-1-(4-nitrobenzoyl)piperidine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR111115-1G OR111115-5G
APOSOR111115-1GEA 0 EUR
APOSOR111115-1G APOSOR111115-5G
2,2,6,6-Tetramethyl-1-(4-nitrobenzoyl)piperidine
2,2,6,6-Tetramethyl-1-(4-nitrobenzoyl)piperidine
Formule: C₁₆H₂₂N₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28954642
CAS nummer: 213414-47-2