1,3-Dimethyl-5-morpholino-1H-pyrazol-4-amine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
OR111117-1G
OR111117-5G
APOSOR111117-1GEA
234
EUR
APOSOR111117-1G
APOSOR111117-5G
1,3-Dimethyl-5-morpholino-1H-pyrazol-4-amine
1,3-Dimethyl-5-morpholino-1H-pyrazol-4-amine
Formule:
C₉H₁₆N₄O Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD04115380 CAS nummer: 568577-87-7 |