1,3-Dimethyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR111121-1G OR111121-5G
APOSOR111121-1GEA 0 EUR
APOSOR111121-1G APOSOR111121-5G
1,3-Dimethyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
1,3-Dimethyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
Formule: C₈H₉N₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12022285
CAS nummer: 116834-97-0