Methyl 2-naphthylacetate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR111126-1G OR111126-5G
APOSOR111126-1GEA 205 EUR
APOSOR111126-1G APOSOR111126-5G
Methyl 2-naphthylacetate
Methyl 2-naphthylacetate
Formule: C₁₃H₁₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09263745
CAS nummer: 2876-71-3