N'-(4-Chloro-3-nitrophenyl)-N,N-diisopropylurea
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR111134-1G OR111134-5G
APOSOR111134-1GEA 0 EUR
APOSOR111134-1G APOSOR111134-5G
N'-(4-Chloro-3-nitrophenyl)-N,N-diisopropylurea
N'-(4-Chloro-3-nitrophenyl)-N,N-diisopropylurea
Formule: C₁₃H₁₈ClN₃O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28987631
CAS nummer: 1980053-66-4