N,N-Diisopropyl-1H-indole-3-carboxamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR111135-1G
OR111135-5G
APOSOR111135-1GEA
0
EUR
APOSOR111135-1G
APOSOR111135-5G
N,N-Diisopropyl-1H-indole-3-carboxamide
N,N-Diisopropyl-1H-indole-3-carboxamide
Formule:
C₁₅H₂₀N₂O Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD15524847 CAS nummer: 207619-50-9 |