3-Chloro-N,N-diisopropylthiophene-2-carboxamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR111136-1G OR111136-5G
APOSOR111136-1GEA 274 EUR
APOSOR111136-1G APOSOR111136-5G
3-Chloro-N,N-diisopropylthiophene-2-carboxamide
3-Chloro-N,N-diisopropylthiophene-2-carboxamide
Formule: C₁₁H₁₆ClNOS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28987628
CAS nummer: 1980049-02-2