2,4-Dichloro-N,N-diisopropylbenzamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR111137-5G OR111137-10G OR111137-1G
APOSOR111137-5GEA 0 EUR
APOSOR111137-5G APOSOR111137-10G APOSOR111137-1G
2,4-Dichloro-N,N-diisopropylbenzamide
2,4-Dichloro-N,N-diisopropylbenzamide
Formule: C₁₃H₁₇Cl₂NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00439054
CAS nummer: 212392-34-2