N'-(2-Bromo-4-isopropylphenyl)-N,N-diisopropylthiourea
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR111138-1G OR111138-5G
APOSOR111138-1GEA 0 EUR
APOSOR111138-1G APOSOR111138-5G
N'-(2-Bromo-4-isopropylphenyl)-N,N-diisopropylthiourea
N'-(2-Bromo-4-isopropylphenyl)-N,N-diisopropylthiourea
Formule: C₁₆H₂₅BrN₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28987633
CAS nummer: 1924343-26-9