N,N-Diisopropyl-4-pentylbenzamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR111139-10G OR111139-1G OR111139-5G
APOSOR111139-10GEA 0 EUR
APOSOR111139-10G APOSOR111139-1G APOSOR111139-5G
N,N-Diisopropyl-4-pentylbenzamide
N,N-Diisopropyl-4-pentylbenzamide
Formule: C₁₈H₂₉NO
MW: 275.429 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28987629
CAS nummer: 38630-89-6