N'-(2,4-Dichloro-6-methylphenyl)-N,N-diisopropylthiourea
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR111140-10G OR111140-1G OR111140-5G
APOSOR111140-10GEA 0 EUR
APOSOR111140-10G APOSOR111140-1G APOSOR111140-5G
N'-(2,4-Dichloro-6-methylphenyl)-N,N-diisopropylthiourea
N'-(2,4-Dichloro-6-methylphenyl)-N,N-diisopropylthiourea
Formule: C₁₄H₂₀Cl₂N₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28987632
CAS nummer: 1980044-24-3