9H-Fluoren-9-ylmethyl 2-hydroxy-1,1-dimethylethylcarbamate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR111142-10G OR111142-1G OR111142-5G
APOSOR111142-10GEA 0 EUR
APOSOR111142-10G APOSOR111142-1G APOSOR111142-5G
9H-Fluoren-9-ylmethyl 2-hydroxy-1,1-dimethylethylcarbamate
9H-Fluoren-9-ylmethyl 2-hydroxy-1,1-dimethylethylcarbamate
Formule: C₁₉H₂₁NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03788642
CAS nummer: 1187667-02-2