Ethyl 4-bromo-5-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR111144-1G OR111144-5G
APOSOR111144-1GEA 227 EUR
APOSOR111144-1G APOSOR111144-5G
Ethyl 4-bromo-5-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Ethyl 4-bromo-5-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Formule: C₇H₉BrN₂O₂
Smeltpunt: 131…133 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11054303
CAS nummer: 6076-14-8