4-Imidazo[1,2-a]pyrimidin-2-ylbenzonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR111170-10G OR111170-1G OR111170-5G
APOSOR111170-10GEA 0 EUR
APOSOR111170-10G APOSOR111170-1G APOSOR111170-5G
4-Imidazo[1,2-a]pyrimidin-2-ylbenzonitrile
4-Imidazo[1,2-a]pyrimidin-2-ylbenzonitrile
Formule: C₁₃H₈N₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02680815
CAS nummer: 104691-51-2