3-(Allyloxy)benzaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR111184-10G OR111184-5G OR111184-1G
APOSOR111184-10GEA 208 EUR
APOSOR111184-10G APOSOR111184-5G APOSOR111184-1G
3-(Allyloxy)benzaldehyde
3-(Allyloxy)benzaldehyde
Formule: C₁₀H₁₀O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04227161
CAS nummer: 40359-32-8