tert-Butyl 4-(3-cyanobenzyl)piperazine-1-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR111185-10G OR111185-1G OR111185-5G
APOSOR111185-10GEA 0 EUR
APOSOR111185-10G APOSOR111185-1G APOSOR111185-5G
tert-Butyl 4-(3-cyanobenzyl)piperazine-1-carboxylate
tert-Butyl 4-(3-cyanobenzyl)piperazine-1-carboxylate
Formule: C₁₇H₂₃N₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16620852
CAS nummer: 203047-35-2