3-(Dimethylamino)-1-(2-furyl)prop-2-en-1-one
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-(Dimethylamino)-1-(furan-2-yl)prop-2-en-1-one
OR111190-1G OR111190-5G
APOSOR111190-1GEA 22 EUR
APOSOR111190-1G APOSOR111190-5G
3-(Dimethylamino)-1-(2-furyl)prop-2-en-1-one
3-(Dimethylamino)-1-(2-furyl)prop-2-en-1-one
Formule: C₉H₁₁NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00121186
CAS nummer: 17168-45-5