1,3-Dimethyl-1H-thieno[2,3-c]pyrazole-5-carbaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR111192-1G OR111192-5G
APOSOR111192-1GEA 450 EUR
APOSOR111192-1G APOSOR111192-5G
1,3-Dimethyl-1H-thieno[2,3-c]pyrazole-5-carbaldehyde
1,3-Dimethyl-1H-thieno[2,3-c]pyrazole-5-carbaldehyde
Formule: C₈H₈N₂OS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03086154
CAS nummer: 50880-19-8