Ethyl 1-(5-amino-1,3,4-thiadiazol-2-yl)piperidine-3-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR111196-1G OR111196-5G
APOSOR111196-1GEA 210 EUR
APOSOR111196-1G APOSOR111196-5G
Ethyl 1-(5-amino-1,3,4-thiadiazol-2-yl)piperidine-3-carboxylate
Ethyl 1-(5-amino-1,3,4-thiadiazol-2-yl)piperidine-3-carboxylate
Formule: C₁₀H₁₆N₄O₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD29060042
CAS nummer: 2109229-22-1