N-(4-Bromo-2,6-dimethylphenyl)acetamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR111214-10G OR111214-1G OR111214-5G
APOSOR111214-10GEA 0 EUR
APOSOR111214-10G APOSOR111214-1G APOSOR111214-5G
N-(4-Bromo-2,6-dimethylphenyl)acetamide
N-(4-Bromo-2,6-dimethylphenyl)acetamide
Formule: C₁₀H₁₂BrNO
MW: 242.112 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02637614
CAS nummer: 119416-26-1