[(3-Chlorophenyl)thio]acetonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR111217-10G OR111217-5G
APOSOR111217-10GEA 0 EUR
APOSOR111217-10G APOSOR111217-5G
[(3-Chlorophenyl)thio]acetonitrile
[(3-Chlorophenyl)thio]acetonitrile
Formule: C₈H₆ClNS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16835766
CAS nummer: 18527-22-5