Ethyl 2,3-dihydro-1-benzofuran-5-ylacetate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR111225-1G OR111225-5G
APOSOR111225-1GEA 0 EUR
APOSOR111225-1G APOSOR111225-5G
Ethyl 2,3-dihydro-1-benzofuran-5-ylacetate
Ethyl 2,3-dihydro-1-benzofuran-5-ylacetate
Formule: C₁₂H₁₄O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11976475
CAS nummer: 69999-18-4