Ethyl {4-[(chloroacetyl)amino]phenyl}acetate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR111282-1G OR111282-50MG OR111282-250MG OR111282-500MG
APOSOR111282-1GEA 512 EUR
APOSOR111282-1G APOSOR111282-50MG APOSOR111282-250MG APOSOR111282-500MG
Ethyl {4-[(chloroacetyl)amino]phenyl}acetate
Ethyl {4-[(chloroacetyl)amino]phenyl}acetate
Formule: C₁₂H₁₄ClNO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08753653
CAS nummer: 928708-29-6