Ethyl 5-chloro-2-hydroxynicotinate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR111283-1G OR111283-5G
APOSOR111283-1GEA 322 EUR
APOSOR111283-1G APOSOR111283-5G
Ethyl 5-chloro-2-hydroxynicotinate
Ethyl 5-chloro-2-hydroxynicotinate
Formule: C₈H₈ClNO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD14698193
CAS nummer: 1214366-84-3