4-(1,1-Dimethoxyethyl)pyrimidin-2-amine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR111311-1G OR111311-250MG OR111311-500MG
APOSOR111311-1GEA 881 EUR
APOSOR111311-1G APOSOR111311-250MG APOSOR111311-500MG
4-(1,1-Dimethoxyethyl)pyrimidin-2-amine
4-(1,1-Dimethoxyethyl)pyrimidin-2-amine
Formule: C₈H₁₃N₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16988356
CAS nummer: 106157-85-1