Ethyl 4-iodo-5-methylisoxazole-3-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR111318-1G OR111318-250MG
APOSOR111318-1GEA 227 EUR
APOSOR111318-1G APOSOR111318-250MG
Ethyl 4-iodo-5-methylisoxazole-3-carboxylate
Ethyl 4-iodo-5-methylisoxazole-3-carboxylate
Formule: C₇H₈INO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28992249
CAS nummer: 1356600-24-2