Dimethyl thiophene-2,5-dicarboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR111331-1G OR111331-5G
APOSOR111331-1GEA 0 EUR
APOSOR111331-1G APOSOR111331-5G
Dimethyl thiophene-2,5-dicarboxylate
Dimethyl thiophene-2,5-dicarboxylate
Formule: C₈H₈O₄S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00142121
CAS nummer: 4282-34-2